1-(Trifluoromethyl)ethenylboronic acid, pinacol ester
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₁₄BF₃O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD16996395 CAS Number: 1055881-27-0 |