Stampa…
Potassium 2,2,2-trifluoroethane-2-trifluoroborate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC56181-100MG PC56181-250MG
APOSPC56181-100MGEA 277 EUR
APOSPC56181-100MG APOSPC56181-250MG
Potassium 2,2,2-trifluoroethane-2-trifluoroborate
Potassium 2,2,2-trifluoroethane-2-trifluoroborate
Formula: C₂H₂BF₆·K
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD27981361
CAS Number: 1510778-85-4