Stampa…
(R)-1-(2, 4-Difluorophenyl)ethylamine
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (R)-1-(2,4-Difluorophenyl)ethanamine, (1R)-1-(2,4-difluorophenyl)ethanamine
PC56178-1G PC56178-250MG
APOSPC56178-1GEA 691 EUR
APOSPC56178-1G APOSPC56178-250MG
(R)-1-(2, 4-Difluorophenyl)ethylamine
(R)-1-(2, 4-Difluorophenyl)ethylamine
Formula: C₈H₉F₂N
Peso molecolare: 157,161 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06761833
CAS Number: 791098-84-5