Stampa…
2,2,2,2',3'-Pentafluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-[2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-2,2,2-trifluoroethanone
PC56176-1G PC56176-250MG PC56176-5G
APOSPC56176-1GEA 611 EUR
APOSPC56176-1G APOSPC56176-250MG APOSPC56176-5G
2,2,2,2',3'-Pentafluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone 95+%
2,2,2,2',3'-Pentafluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formula: C₉H₂F₈O
Peso molecolare: 278,099 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD31568567
CAS Number: 2227272-56-0