Stampa…
7-Fluorobenzo[b]furan
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC56174-1G PC56174-250MG PC56174-100MG
APOSPC56174-1GEA 105 EUR
APOSPC56174-1G APOSPC56174-250MG APOSPC56174-100MG
7-Fluorobenzo[b]furan
7-Fluorobenzo[b]furan
Formula: C₈H₅FO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD15143817
CAS Number: 24410-61-5