Stampa…
2-Bromo-4-fluoro-3-iodobenzotrifluoride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Bromo-1-fluoro-2-iodo-4-(trifluoromethyl)benzene
PC56173-1G PC56173-250MG
APOSPC56173-1GEA 611 EUR
APOSPC56173-1G APOSPC56173-250MG
2-Bromo-4-fluoro-3-iodobenzotrifluoride 97%
2-Bromo-4-fluoro-3-iodobenzotrifluoride
Formula: C₇H₂BrF₄I
Peso molecolare: 368,893 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31568566
CAS Number: 2227272-51-5