Stampa…
2,3-Difluoro-4-iodobenzotrifluoride 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Benzene, 2,3-difluoro-1-iodo-4-(trifluoromethyl)-
PC56170-1G PC56170-250MG PC56170-5G
APOSPC56170-1GEA 281 EUR
APOSPC56170-1G APOSPC56170-250MG APOSPC56170-5G
2,3-Difluoro-4-iodobenzotrifluoride 95+%
2,3-Difluoro-4-iodobenzotrifluoride
Formula: C₇H₂F₅I
Peso molecolare: 307,987 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31568564
CAS Number: 2227272-80-0