Stampa…
Potassium [(4-methoxybenzyloxy)methyl]trifluoroborate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: trifluoro-[(4-methoxyphenyl)methoxymethyl]boranuide, Potassium, Potassium trifluoro(((4-methoxybenzyl)oxy)methyl)borate
PC56166-5G PC56166-1G
APOSPC56166-5GEA 473 EUR
APOSPC56166-5G APOSPC56166-1G
Potassium [(4-methoxybenzyloxy)methyl]trifluoroborate
Potassium [(4-methoxybenzyloxy)methyl]trifluoroborate
Formula: C₉H₁₁BF₃O₂·K
Peso molecolare: 258,087 g/mol
Punto di fusione: 203…213 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11505925
CAS Number: 1027642-26-7