Stampa…
2-Amino-4-(3-fluorophenyl)-1,3-thiazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5616-1G PC5616-250MG
APOSPC5616-1GEA 140 EUR
APOSPC5616-1G APOSPC5616-250MG
2-Amino-4-(3-fluorophenyl)-1,3-thiazole
2-Amino-4-(3-fluorophenyl)-1,3-thiazole
Formula: C₉H₇FN₂S
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03094297
CAS Number: 446065-20-9