Stampa…
2-Bromo-3-fluoro-5-(hydroxymethyl)pyridine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC56155-1G PC56155-250MG PC56155-5G
APOSPC56155-1GEA 290 EUR
APOSPC56155-1G APOSPC56155-250MG APOSPC56155-5G
2-Bromo-3-fluoro-5-(hydroxymethyl)pyridine 95+%
2-Bromo-3-fluoro-5-(hydroxymethyl)pyridine
Formula: C₆H₅BrFNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16606994
CAS Number: 1227502-23-9