Stampa…
6-Bromo-5-fluoronicotinonitrile 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC56146-1G PC56146-250MG
APOSPC56146-1GEA 641 EUR
APOSPC56146-1G APOSPC56146-250MG
6-Bromo-5-fluoronicotinonitrile 95+%
6-Bromo-5-fluoronicotinonitrile
Formula: C₆H₂BrFN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28735373
CAS Number: 1806062-09-8