Stampa…
6-(Trifluoromethoxy)-1H-indazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC56142-1G PC56142-250MG
APOSPC56142-1GEA 654 EUR
APOSPC56142-1G APOSPC56142-250MG
6-(Trifluoromethoxy)-1H-indazole 95%
6-(Trifluoromethoxy)-1H-indazole
Formula: C₈H₅F₃N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27993300
CAS Number: 105391-43-3