Stampa…
2-Fluoro-4-iodophenol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC56141-1G PC56141-5G PC56141-10G
APOSPC56141-1GEA 176 EUR
APOSPC56141-1G APOSPC56141-5G APOSPC56141-10G
2-Fluoro-4-iodophenol
2-Fluoro-4-iodophenol
Formula: C₆H₄FIO
Peso molecolare: 237,998 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD11109769
CAS Number: 2713-28-2