Stampa…
5-Fluoro-6-(trifluoromethyl)nicotinonitrile 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 5-Fluoro-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-nitrile
PC56140-1G PC56140-250MG
APOSPC56140-1GEA 655 EUR
APOSPC56140-1G APOSPC56140-250MG
5-Fluoro-6-(trifluoromethyl)nicotinonitrile 95+%
5-Fluoro-6-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Formula: C₇H₂F₄N₂
Peso molecolare: 190,098 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28770505
CAS Number: 1807303-10-1
UN: 3276
ADR: 6.1,III