Stampa…
2-Fluoro-5-hydrazinopyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC56139-100MG PC56139-1G PC56139-250MG
APOSPC56139-100MGEA 198 EUR
APOSPC56139-100MG APOSPC56139-1G APOSPC56139-250MG
2-Fluoro-5-hydrazinopyridine
2-Fluoro-5-hydrazinopyridine
Formula: C₅H₆FN₃
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11848415
CAS Number: 940958-93-0