Stampa…
2-Fluoro-4-(methylthio)pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC56138-1G PC56138-250MG
APOSPC56138-1GEA 434 EUR
APOSPC56138-1G APOSPC56138-250MG
2-Fluoro-4-(methylthio)pyridine
2-Fluoro-4-(methylthio)pyridine
Formula: C₆H₆FNS
Peso molecolare: 143,182 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23713127
CAS Number: 1428234-71-2