Stampa…
1-Bromo-3-fluoro-2-methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC56137-1G PC56137-250MG
APOSPC56137-1GEA 720 EUR
APOSPC56137-1G APOSPC56137-250MG
1-Bromo-3-fluoro-2-methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzene 95%
1-Bromo-3-fluoro-2-methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formula: C₈H₅BrF₄O₂
Peso molecolare: 289,022 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31613604
CAS Number: 2167614-08-4