Stampa…
2-Fluoro-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC56135-1G PC56135-5G
APOSPC56135-1GEA 161 EUR
APOSPC56135-1G APOSPC56135-5G
2-Fluoro-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
2-Fluoro-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formula: C₈H₄F₄O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22551466
CAS Number: 1211530-22-1