Stampa…
3-Bromo-5-fluoro-2-methoxy-4-methylaniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC56132-1G PC56132-250MG
APOSPC56132-1GEA 473 EUR
APOSPC56132-1G APOSPC56132-250MG
3-Bromo-5-fluoro-2-methoxy-4-methylaniline
3-Bromo-5-fluoro-2-methoxy-4-methylaniline
Formula: C₈H₉BrFNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31543789
CAS Number: 2187434-04-2