Stampa…
5-Fluoro-2-methoxy-4-methylaniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC56131-1G PC56131-250MG
APOSPC56131-1GEA 364 EUR
APOSPC56131-1G APOSPC56131-250MG
5-Fluoro-2-methoxy-4-methylaniline
5-Fluoro-2-methoxy-4-methylaniline
Formula: C₈H₁₀FNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD30338944
CAS Number: 1692806-14-6