Stampa…
2-Bromo-4-fluoro-3-methyl-6-nitroanisole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Bromo-1-fluoro-4-methoxy-2-methyl-5-nitrobenzene
PC56128-1G PC56128-5G
APOSPC56128-1GEA 139 EUR
APOSPC56128-1G APOSPC56128-5G
2-Bromo-4-fluoro-3-methyl-6-nitroanisole
2-Bromo-4-fluoro-3-methyl-6-nitroanisole
Formula: C₈H₇BrFNO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31543788
CAS Number: 2187435-02-3