4-(Difluoromethoxy)-3-hydroxybenzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC56125-1G
PC56125-250MG
PC56125-5G
APOSPC56125-1GEA
109
EUR
APOSPC56125-1G
APOSPC56125-250MG
APOSPC56125-5G
4-(Difluoromethoxy)-3-hydroxybenzoic acid 98%
4-(Difluoromethoxy)-3-hydroxybenzoic acid
Formula:
C₈H₆F₂O₄ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD24497448 CAS Number: 913985-07-6 |