Stampa…
2-Bromo-3,6-difluoronitrobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromo-1,4-difluoro-3-nitrobenzene
PC56123-1G PC56123-250MG
APOSPC56123-1GEA 550 EUR
APOSPC56123-1G APOSPC56123-250MG
2-Bromo-3,6-difluoronitrobenzene 98%
2-Bromo-3,6-difluoronitrobenzene
Formula: C₆H₂BrF₂NO₂
Peso molecolare: 237,986 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD28738282
CAS Number: 1804402-94-5