Stampa…
Methyl 5-fluoro-6-(trifluoromethyl)nicotinate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 5-fluoro-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylate
PC56122-1G PC56122-250MG
APOSPC56122-1GEA 545 EUR
APOSPC56122-1G APOSPC56122-250MG
Methyl 5-fluoro-6-(trifluoromethyl)nicotinate
Methyl 5-fluoro-6-(trifluoromethyl)nicotinate
Formula: C₈H₅F₄NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28799115
CAS Number: 1804053-00-6