Stampa…
3-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]phenacyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromo-1-[3-(trifluoromethylsulphonyl)phenyl]ethanone
PC56120-1G PC56120-250MG
APOSPC56120-1GEA 766 EUR
APOSPC56120-1G APOSPC56120-250MG
3-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]phenacyl bromide
3-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]phenacyl bromide
Formula: C₉H₆BrF₃O₃S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31536707
CAS Number: 2091023-46-8