Methyl 3-(difluoromethoxy)-4-fluorobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC56117-1G
PC56117-250MG
APOSPC56117-1GEA
473
EUR
APOSPC56117-1G
APOSPC56117-250MG
Methyl 3-(difluoromethoxy)-4-fluorobenzoate
Methyl 3-(difluoromethoxy)-4-fluorobenzoate
Formula:
C₉H₇F₃O₃ Peso molecolare: 220,145 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18399135 CAS Number: 1261582-03-9 |