Stampa…
Methyl 4-bromo-3-(difluoromethoxy)benzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC56116-1G PC56116-250MG PC56116-5G
APOSPC56116-1GEA 423 EUR
APOSPC56116-1G APOSPC56116-250MG APOSPC56116-5G
Methyl 4-bromo-3-(difluoromethoxy)benzoate
Methyl 4-bromo-3-(difluoromethoxy)benzoate
Formula: C₉H₇BrF₂O₃
Peso molecolare: 281,051 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28401975
CAS Number: 1331943-86-2