Methyl 2-bromo-5-(difluoromethoxy)benzoate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC56115-1G
PC56115-250MG
APOSPC56115-1GEA
973
EUR
APOSPC56115-1G
APOSPC56115-250MG
Methyl 2-bromo-5-(difluoromethoxy)benzoate
Methyl 2-bromo-5-(difluoromethoxy)benzoate
Formula:
C₉H₇BrF₂O₃ Peso molecolare: 281.051 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD27927650 CAS Number: 705279-03-4 |