Stampa…
3-(Trifluoromethylsulphonyl)acetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC56111-1G PC56111-250MG
APOSPC56111-1GEA 487 EUR
APOSPC56111-1G APOSPC56111-250MG
3-(Trifluoromethylsulphonyl)acetophenone
3-(Trifluoromethylsulphonyl)acetophenone
Formula: C₉H₇F₃O₃S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD25460316
CAS Number: 1100768-01-1