Stampa…
trans-4,5-Difluoro-1,3-dioxolan-2-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC56110-1G PC56110-250MG PC56110-5G
APOSPC56110-1GEA 286 EUR
APOSPC56110-1G APOSPC56110-250MG APOSPC56110-5G
trans-4,5-Difluoro-1,3-dioxolan-2-one
trans-4,5-Difluoro-1,3-dioxolan-2-one
Formula: C₃H₂F₂O₃
Peso molecolare: 124,043 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31536706
CAS Number: 311810-76-1