Stampa…
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC56109-1G PC56109-250MG
APOSPC56109-1GEA 719 EUR
APOSPC56109-1G APOSPC56109-250MG
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₃F₃IN
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD12922961
CAS Number: 691877-05-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III