Stampa…
2-(Difluoromethyl)-6-fluorobenzaldehyde 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC56105-1G PC56105-250MG
APOSPC56105-1GEA 611 EUR
APOSPC56105-1G APOSPC56105-250MG
2-(Difluoromethyl)-6-fluorobenzaldehyde 95+%
2-(Difluoromethyl)-6-fluorobenzaldehyde
Formula: C₈H₅F₃O
Peso molecolare: 174,12 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28519661
CAS Number: 1785431-84-6