Stampa…
2-(Bromomethyl)-6-fluoropyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC56100-1G PC56100-250MG
APOSPC56100-1GEA 405 EUR
APOSPC56100-1G APOSPC56100-250MG
2-(Bromomethyl)-6-fluoropyridine
2-(Bromomethyl)-6-fluoropyridine
Formula: C₆H₅BrFN
Peso molecolare: 190,013 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09953532
CAS Number: 100202-78-6