3-(Trifluoromethylsulphonyl)phenylacetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC56096-1G
PC56096-250MG
APOSPC56096-1GEA
545
EUR
APOSPC56096-1G
APOSPC56096-250MG
3-(Trifluoromethylsulphonyl)phenylacetic acid
3-(Trifluoromethylsulphonyl)phenylacetic acid
Formula:
C₉H₇F₃O₄S Peso molecolare: 268.21 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD25460318 CAS Number: 1301739-14-9 |