Stampa…
2-(Difluoro)oxirane 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3,3-Difluoro-1,2-epoxypropane
PC56095-1G PC56095-250MG
APOSPC56095-1GEA 1160 EUR
APOSPC56095-1G APOSPC56095-250MG
2-(Difluoro)oxirane 95%
2-(Difluoro)oxirane
Formula: C₃H₄F₂O
Peso molecolare: 94,06 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD22414151
CAS Number: 503-10-6
UN: 1992
ADR: 3+6.1,II