Stampa…
2,3-Difluoro-4-((trimethylsilyl)ethynyl)aniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC56087-1G PC56087-250MG PC56087-5G
APOSPC56087-1GEA 430 EUR
APOSPC56087-1G APOSPC56087-250MG APOSPC56087-5G
2,3-Difluoro-4-((trimethylsilyl)ethynyl)aniline
2,3-Difluoro-4-((trimethylsilyl)ethynyl)aniline
Formula: C₁₁H₁₃F₂NSi
Peso molecolare: 225,31 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD30830087
CAS Number: 2149597-51-1