Stampa…
2-Bromo-1-chloro-3,5-difluorobenzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC56086-1G PC56086-5G PC56086-25G
APOSPC56086-1GEA 118 EUR
APOSPC56086-1G APOSPC56086-5G APOSPC56086-25G
2-Bromo-1-chloro-3,5-difluorobenzene 95%
2-Bromo-1-chloro-3,5-difluorobenzene
Formula: C₆H₂BrClF₂
Peso molecolare: 227,434 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11849939
CAS Number: 1020198-58-6