Stampa…
2-(Difluoromethyl)-6-fluorobenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC56085-1G PC56085-250MG
APOSPC56085-1GEA 406 EUR
APOSPC56085-1G APOSPC56085-250MG
2-(Difluoromethyl)-6-fluorobenzonitrile
2-(Difluoromethyl)-6-fluorobenzonitrile
Formula: C₈H₄F₃N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18395392
CAS Number: 1261442-19-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III