Stampa…
2,2,2,2',6'-Pentafluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-[2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2,2,2-trifluoroethanone
PC56084-1G PC56084-250MG PC56084-5G
APOSPC56084-1GEA 524 EUR
APOSPC56084-1G APOSPC56084-250MG APOSPC56084-5G
2,2,2,2',6'-Pentafluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
2,2,2,2',6'-Pentafluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formula: C₉H₂F₈O
Peso molecolare: 278,099 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD30830086
CAS Number: 2149589-88-6