Stampa…
4'-Bromo-2,2,2,2',5'-pentafluoroacetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(4-Bromo-2,5-difluorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
PC56078-1G PC56078-250MG
APOSPC56078-1GEA 611 EUR
APOSPC56078-1G APOSPC56078-250MG
4'-Bromo-2,2,2,2',5'-pentafluoroacetophenone
4'-Bromo-2,2,2,2',5'-pentafluoroacetophenone
Formula: C₈H₂BrF₅O
Peso molecolare: 288,997 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD24107308
CAS Number: 1540160-13-1