Stampa…
2-Bromo-5-fluorothiophenol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC56075-1G PC56075-250MG
APOSPC56075-1GEA 173 EUR
APOSPC56075-1G APOSPC56075-250MG
2-Bromo-5-fluorothiophenol 95%
2-Bromo-5-fluorothiophenol
Formula: C₆H₄BrFS
Punto di ebollizione: 112…116 °C (35 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09475473
CAS Number: 55389-14-5