Stampa…
3-(Trifluoromethylsulphonyl)benzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC56069-1G PC56069-250MG
APOSPC56069-1GEA 672 EUR
APOSPC56069-1G APOSPC56069-250MG
3-(Trifluoromethylsulphonyl)benzaldehyde
3-(Trifluoromethylsulphonyl)benzaldehyde
Formula: C₈H₅F₃O₃S
Peso molecolare: 238,184 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD25460320
CAS Number: 1274904-33-4