Stampa…
3-(Trifluoromethylsulphonyl)phenylacetonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-[3-(Trifluoromethylsulphonyl)phenyl]acetonitrile, 3-(Trifluoromethylsulphonyl)benzyl cyanide
PC56067-1G PC56067-250MG
APOSPC56067-1GEA 546 EUR
APOSPC56067-1G APOSPC56067-250MG
3-(Trifluoromethylsulphonyl)phenylacetonitrile
3-(Trifluoromethylsulphonyl)phenylacetonitrile
Formula: C₉H₆F₃NO₂S
Peso molecolare: 249,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD29065960
CAS Number: 1301739-15-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III