3-Fluoro-5-iodo-4-methoxybenzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC56064-1G
PC56064-250MG
APOSPC56064-1GEA
58
EUR
APOSPC56064-1G
APOSPC56064-250MG
3-Fluoro-5-iodo-4-methoxybenzoic acid 95%
3-Fluoro-5-iodo-4-methoxybenzoic acid
Formula:
C₈H₆FIO₃ Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD24107165 CAS Number: 1542632-91-6 |