Stampa…
4-Bromo-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC56063-1G PC56063-250MG PC56063-5G
APOSPC56063-1GEA 272 EUR
APOSPC56063-1G APOSPC56063-250MG APOSPC56063-5G
4-Bromo-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine
4-Bromo-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine
Formula: C₇H₅BrF₃NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13190652
CAS Number: 161952-62-1