N-Methylperfluorobutanesulphonamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-N-methylbutane-1-sulphonamide, N-Methylnonafluorobutane-1-sulphonamide
Formula:
C₅H₄F₉NO₂S Punto di fusione: 36…37 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD19707291 CAS Number: 68298-12-4 |