Stampa…
2,2,2,2',6'-Pentafluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-[2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-2,2,2-trifluoroethanone
PC56058-1G PC56058-250MG PC56058-5G
APOSPC56058-1GEA 430 EUR
APOSPC56058-1G APOSPC56058-250MG APOSPC56058-5G
2,2,2,2',6'-Pentafluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
2,2,2,2',6'-Pentafluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formula: C₉H₂F₈O
Peso molecolare: 278,099 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD30746954
CAS Number: 2149590-62-3