3,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
Fornitore: Apollo Scientific
PC56049-1G
PC56049-5G
APOSPC56049-1GEA
270
EUR
APOSPC56049-1G
APOSPC56049-5G
3,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
3,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
Formula:
C₆H₂Cl₂F₃NO Peso molecolare: 231,987 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11227182 CAS Number: 109919-33-7 |