Stampa…
3-(Trifluoromethylsulphonyl)benzyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethylsulphonyl)benzene
PC56048-1G PC56048-250MG
APOSPC56048-1GEA 611 EUR
APOSPC56048-1G APOSPC56048-250MG
3-(Trifluoromethylsulphonyl)benzyl bromide
3-(Trifluoromethylsulphonyl)benzyl bromide
Formula: C₈H₆BrF₃O₂S
Peso molecolare: 303,096 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14706281
CAS Number: 866208-07-3
UN: 3261
ADR: 8,III