Stampa…
5-Bromo-3-hydroxy-2-nitrobenzotrifluoride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromo-2-nitro-3-(trifluoromethyl)phenol
PC56047-1G PC56047-250MG
APOSPC56047-1GEA 430 EUR
APOSPC56047-1G APOSPC56047-250MG
5-Bromo-3-hydroxy-2-nitrobenzotrifluoride
5-Bromo-3-hydroxy-2-nitrobenzotrifluoride
Formula: C₇H₃BrF₃NO₃
Peso molecolare: 286,003 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD30746953
CAS Number: 2092867-77-9